missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Delcasertib

Codice prodotto. 16454078
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16454078 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16454078 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY106262

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Delcasertib (KAI-9803) is a potent and selective δ-protein kinase C (δPKC) inhibitor. Delcasertib (KAI-9803) could ameliorate injury associated with ischemia and reperfusion in animal models of acute myocardial infarction (MI).

Specifica

Purezza 95.34%
CAS 949100-39-4
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Peso molecolare 2880.28 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 10 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (34.72 mM)
Sinonimo KAI-9803∣ BMS-875944
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.