Learn More
Eppendorf™ Consegna cancelli stabilimento
Codice prodotto. 17141066
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Delivery of >100, <180 kg Equipment
Delivery of >180 kg Equipment
Delivery of <100 kg Equipment
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
17141066 Delivery of >100, <180 kg Equipment Pezzo
16450124 Delivery of <100 kg Equipment Pezzo
17151066 Delivery of >180 kg Equipment Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17141066 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 2277000010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Delivery to the factory gate or first door at the end customer side
  • Delivery to the factory gate
  • Delivery to first door at the end customer side
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Factory Gate Delivery
Da utilizzare con (applicazione) Delivery of >100, <180 kg Equipment