Learn More
Delmadinone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Delmadinone |
| CAS | 15262-77-8 |
| Formula molecolare | C21 H25 Cl O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-chloro-17-hydroxy-, 6-Chloro-17-hydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-Chloro-17α-hydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-dione, Delmadinone, δ1-Chlormadinone |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H25ClO3/c1-12(23)21(25)9-6-16-14-11-18(22)17-10-13(24)4-7-19(17,2)15(14)5-8-20(16,21)3/h4,7,10-11,14-16,25H,5-6,8-9H2,1-3H3/t14?,15-,16-,19+,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2C3C=C(Cl)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC Name | (9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-chloro-17-hydroxy-10,13-dimethyl-9,11,12,14,15,16-hexahydro-8H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 360.87 |
| Peso formulazione | 360.1492 |