Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, formato intero, 40 x 20 mm
Codice prodotto. 12327629 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Magenta
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12327629 Blue Pezzo
15340390 White Pezzo
15350390 Green Pezzo
15360390 Magenta Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12327629
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.25€
    12.05€ / pezzi 1
    Risparmia 2.20€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Molded in a single, continuous piece. Delrin™ Full-Size Test Tube Racks, 40 x 20 mm are highly resistant to heat and chemical attack.
  • Delrin™ fiberglass-reinforced polyoxymethylene (POM).
  • Offers the highest chemical and heat resistance (-40°C to +140°C).
  • Unique tear drop shaped openings for better retention of tubes.
  • Autoclavable.
  • Molded coordinates for tube orientation.
  • Stable design for use in water baths.
  • Flat labeling area for easier identification.
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Blue
Capacità Tubes (10 to 18 mL), Tubes (20 mm)
Materiale Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro
Posizioni 40
Forma Aperture con forma a goccia
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette per test da 10 a 18 ml
N. per custodia 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -40°C to +140°C
Dimensioni (L x P x A) 100 x 252 x 83 mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 9.9 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.3 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 20 mm
Product Type Rack, provette
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 83 mm
Matrice 4 x 10
Larghezza (sistema metrico) 252 mm