Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, formato intero, 24 x 30 mm
Codice prodotto. 10257963 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Magenta
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10257963 Blue Pezzo
15360400 Yellow Pezzo
15310400 White Pezzo
15330400 Green Pezzo
15350400 Magenta Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10257963
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.87€
    12.57€ / pezzi 1
    Risparmia 16.30€
    56% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Assemblati in un unico pezzo. I rack gran formato per provette Delrin™ Fisherbrand™ 24 x 30 mm sono altamente resistenti agli attacchi di calore e chimici.
  • Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro Delrin™
  • Offre la massima resistenza chimica e termica (da -40 a + 140°C)
  • Esclusive aperture a goccia per una migliore ritenzione dei tubi
  • Sterilizzabile in autoclave
  • Coordinate stampate per l'orientamento dei tubi
  • Design stabile per l'utilizzo in bagni ad acqua
  • Area di etichettatura piana per facilità di identificazione
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Blue
Capacità Tubes (15 to 50 mL), Tubes (30 mm)
Materiale Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro
Posizioni 24
Forma Aperture a goccia
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 15 to 50mL test tubes
N. per custodia 1
Quantità Each
Dimensioni (L x P x A) 110 x 282 x 85 mm
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 30 mm
Product Type Rack, provette
Ripiani 3 Tiers
Altezza (sistema metrico) 85 mm
Matrice 3 x 8
Larghezza (sistema metrico) 282 mm