Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, formato intero, 24 x 30 mm
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
- Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro Delrin™
- Offre la massima resistenza chimica e termica (da -40 a + 140°C)
- Esclusive aperture a goccia per una migliore ritenzione dei tubi
- Sterilizzabile in autoclave
- Coordinate stampate per l'orientamento dei tubi
- Design stabile per l'utilizzo in bagni ad acqua
- Area di etichettatura piana per facilità di identificazione
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | White |
| Capacità | Tubes (15 to 50 mL), Tubes (30 mm) |
| Materiale | Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro |
| Posizioni | 24 |
| Forma | Aperture con forma a goccia |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette per test da 15 a 50 ml |
| N. per custodia | 1 |
| Vedi altri risultati |