Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Test Tube Racks, 40 x 25 mm
Codice prodotto. 15370390 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Magenta
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15370390 White Pezzo
15380390 Blue Pezzo
15390390 Green Pezzo
15300400 Magenta Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15370390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.55€
    12.59€ / pezzi 1
    Risparmia 1.96€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Molded in a single, continuous piece. Delrin™ Full-Size Test Tube Racks, 40 x 25 mm are highly resistant to heat and chemical attack.
  • Delrin™ fiberglass-reinforced polyoxymethylene (POM)
  • Offers the highest chemical and heat resistance (-40 to +140°C)
  • Unique tear drop shaped openings for better retention of tubes
  • Autoclavable
  • Molded coordinates for tube orientation
  • Stable design for use in water baths
  • Flat labeling area for easier identification
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Capacità Tubes (10 to 18 mL), Tubes (25 mm)
Materiale Fiberglass-reinforced Polyethylene
Posizioni 40
Forma Teardrop-shaped Openings
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10 to 18 mL Test Tubes
N. per custodia 1
Dimensioni (L x P x A) 120 x 300 x 92 mm
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Larghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.6 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 25 mm
Product Type Test Tube Rack
Ripiani 2 Tiers
Altezza (sistema metrico) 92 mm
Matrice 4 x 10
Larghezza (sistema metrico) 300 mm