Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Test Tube Racks, 36 x 16 mm
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Magenta
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Test Tube Rack |
| Matrice | 6 x 6 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Blue |
| Capacità | Tubes (16 mm), Tubes (5 to 10 mL) |
| Materiale | Fiberglass-reinforced POM |
| Posizioni | 36 |
| Forma | Teardrop-shaped Openings |
| Ripiani | 2 Tiers |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Vedi altri risultati |