Learn More
Fisherbrand™ Inoculatore Delta
Codice prodotto. 11364035 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
172 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11364035 172 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11364035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.80€
    86.98€ / pezzi 500
    Risparmia 8.82€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per spalmare le colture in modo uniforme e preciso. Gli spalmatori per cellule Fisherbrand™ Delta™ sono dotati di impugnatura flessibile con una testa a forma di triangolo per spalmare le cellule che aiuta a ridurre il danneggiamento dell’agar.
  • Impugnatura ondulata flessibile per un migliore controllo
  • La testa a forma di triangolo per spalmare le cellule aiuta a ridurre il danneggiamento dell’agar
  • Sterilizzato a radiazioni gamma e confezionato singolarmente
  • 500 spalmatori monouso per confezione
Specifica
Monouso Sì
Lunghezza (sistema imperiale) 6.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 172 mm
Forma Delta
Materiale ABS
Product Type Spalmatore