Learn More
delta-Nonanolactone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11348985
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11348985
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14122.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3301-94-8
Formula molecolare C9H16O2
Molecular Weight (g/mol) 156.225
Numero MDL MFCD00036500
InChI Key PXRBWNLUQYZAAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo delta-nonalactone, 5-nonanolide, 6-butyltetrahydro-2h-pyran-2-one, 2h-pyran-2-one, 6-butyltetrahydro, 5-nonalactone, delta-nonanolactone, hydroxynonanoic acid delta-lactone, 5-butyl-delta-valerolactone, delta-butyl-delta-valerolactone, delta-hydroxypelargonic acid lactone
PubChem CID 18698
IUPAC Name 6-butyloxan-2-one
SMILES CCCCC1CCCC(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico delta-Nonanolactone
Punto di fusione -26°C
Densità 0.99
Punti di ebollizione 250°C
Punto d'infiammabilità 135°C (275°F)
Indice di rifrazione 1.457
Quantità 25 g
Beilstein 114460
Peso formulazione 156.23
Percent Purity 98%