Learn More
Delta-Octanolactone, TRC
Codice prodotto. 30421625
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421625 2.5 g -
30418539 250 mg -
30420555 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30421625 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO2397282.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 698-76-0
Formula molecolare C8 H14 O2
Molecular Weight (g/mol) 142.2
Sinonimo Tetrahydro-6-propyl-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxyoctanoic acid lactone, 5-Octanolide, δ-Propyl-δ-valerolactone
IUPAC Name 6-propyltetrahydropyran-2-one
SMILES CCCC1CCCC(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico delta-Octalactone
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H14O2/c1-2-4-7-5-3-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3
Peso formulazione 142.0994