Learn More
Delta-Tocopherol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16451027
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16451027 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16451027 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY113026
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Delta-Tocopherol is an isomer of Vitamin E.
Delta-Tocopherol is an isomer of Vitamin E.
Specifica
Materiale o nome chimico Delta-Tocopherol
CAS 119-13-1
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H46O2
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (124.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(C)=C2C(CC[C@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)O2)=C1
Molecular Weight (g/mol) 402.65
Peso formulazione 402.65
Percent Purity 93.07%
Grado Research
Forma fisica Viscous Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only