Learn More
delta-Valerolactam, 98%
Codice prodotto. 11474983
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11474983 25 g 25g
11484983 100 g 100g
11494983 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11474983 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12271.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 675-20-7 | C5H9NO | 99.13 g/mol
delta-Valerolactam is the starting material for a new route to hexahydrojulolidines, using intramolecular 1,4-cycloaddition. It is used as an intermediate in the preparation of other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
delta-Valerolactam is the starting material for a new route to hexahydrojulolidines, using intramolecular 1,4-cycloaddition. It is used as an intermediate in the preparation of other chemicals.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 675-20-7
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.13
Numero MDL MFCD00006037
InChI Key XUWHAWMETYGRKB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-piperidone, 2-piperidinone, delta-valerolactam, valerolactim, 5-pentanolactam, piperidinone, piperidon, piperidone, alpha-piperidone, piperidone-2
PubChem CID 12665
ChEBI CHEBI:77761
IUPAC Name piperidin-2-one
SMILES O=C1CCCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico delta-Valerolactam
Punto di fusione 35°C to 39°C
Punti di ebollizione 255°C to 257°C
Punto d'infiammabilità 147°C (296°F)
Quantità 25 g
Beilstein 106434
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 99.13
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • delta-Valerolactam
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Piperidinone