Learn More
delta-Valerolactam, 99%
Codice prodotto. 10785394 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10785394 5 g Bottiglia in vetro 5g
10487150 25 g Bottiglia in vetro 25g
10316930 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10785394 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140780050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 675-20-7 | C5H9NO | 99.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 675-20-7
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.13
Numero MDL MFCD00006037
InChI Key XUWHAWMETYGRKB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-piperidone, 2-piperidinone, delta-valerolactam, valerolactim, 5-pentanolactam, piperidinone, piperidon, piperidone, alpha-piperidone, piperidone-2
PubChem CID 12665
ChEBI CHEBI:77761
IUPAC Name piperidin-2-one
SMILES O=C1CCCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico δ-Valerolactam
Nota nome 99%
Punto di fusione 35°C to 39°C
Colore Brown to White
Densità 1.0730g/mL
Punti di ebollizione 256°C to 262°C
Punto d'infiammabilità 147°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 21, 238
Gravità specifica 1.073
Informazioni di solubilità Solubility in water: 291g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,soluble in ethanol,ether
Viscosità 13.5 mPa.s (50°C)
Peso formulazione 99.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • $7-Valerolactam