Learn More
delta-Valerolactam, Mikromol™
Codice prodotto. 30049853
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049853 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049853 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3754.030100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
delta-Valerolactam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico delta-Valerolactam
CAS 675-20-7
Nomi componenti o analita delta-Valerolactam
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H9 N O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Δ-Valerolactam, 2-Piperidone (8CI), 2-Oxopiperidine, 5-Aminopentanoic acid lactam, 5-Pentanolactam, NSC 18894, NSC 2305, Pentanoic acid, 5-amino-, lactam, Valerolactim, α-Piperidone, Δ-Valerolactam
InChI Formula InChI=1S/C5H9NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H2,(H,6,7)
SMILES O=C1CCCCN1
IUPAC Name piperidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 99.131
Quantità 100 mg
Peso formulazione 99.0684 g/mol