Learn More
delta-Valerolactone, TRC
Codice prodotto. 30454810
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454810 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454810 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV091445100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico delta-Valerolactone
CAS 542-28-9
Formula molecolare C5H8O2
Quantità 100 g
Sinonimo Tetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxyvaleric Acid delta-Lactone, 1-Oxacyclohexan-2-one, 2-Oxotetrahydropyran, 5-Hydroxypentanoic Acid Lactone, 5-Hydroxypentanoic Acid delta-Lactone, 5-Valerolactone, NSC 6247, Pentan-5-olide, Tetrahydro-2-pyranone, Tetrahydro-2H-pyran-2-one, delta-Valeryllactone
InChI Formula InChI=1S/C5H8O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H2
SMILES O=C1CCCCO1
IUPAC Name oxan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Peso formulazione 100.0524