Learn More
Delta1-Testolactone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Testolactone |
| CAS | 968-93-4 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C19 H24 O3 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | (4aS,4bR,10aR,10bS,12aS)-3,4,4a,5,6,10a,10b,11,12,12a-Decahydro-10a,12a-dimethyl-2H-phenanthro[2,1-b]pyran-2,8(4bH)-dione, 13,17-Secoandrosta-1,4-dien-17-oic acid','13-hydroxy-3-oxo-','Δ-lactone (6CI,8CI), D-Homo-17a-oxaandrosta-1,4-diene-3,17-dione, Testololactone','1-dehydro- (7CI), (4aS,4bR,10aR,10bS,12aS)-3,4,4a,5,6,10a,10b,11,12,12a-Decahydro-10a,12a-dimethyl-2H-phenanthro[2,1-b]pyran-2,8(4bH)-dione, 1,2-Dehydrotestololactone, 1,2-Didehydrotestololactone, 1-Dehydrotestololactone, 17a-Oxa-D-homo-1,4-androstadiene-3,17-dione, 2H-Phenanthro[2,1-b]pyran-2,8(4bH)-dione','3,4,4a,5,6,10a,10b,11,12,12a-decahydro-10a,12a-dimethyl-','[4aS-(4aα,4bβ,10aβ,10bα,12aβ)]-, Fludestrin, NSC 23759, SQ 9538, Teolit, Teslac, Teslak, Testolacton, Testolactone, Δ1-Dehydrotestololactone, Δ1-Testolactone, Δ1-Testololactone |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H24O3/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15(18)8-10-19(2)16(14)5-6-17(21)22-19/h7,9,11,14-16H,3-6,8,10H2,1-2H3/t14-,15+,16+,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC(=O)O2 |
| IUPAC Name | (4aS,4bR,10aR,10bS,12aS)-10a,12a-dimethyl-4,4a,4b,5,6,10b,11,12-octahydro-3H-naphtho[2,1-f]chromene-2,8-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 300.39 |
| Vedi altri risultati |