Learn More
Delta2-Ceftazidime (>80%), TRC
Specifica
Specifica
| Formato | Neat |
| Peso molecolare | 546.58 |
| Product Type | Impurity |
| Quantità | 10 mg |
| Shipping Condition | Room Temperature |