Learn More
Delta2-Ceftazidime (>80%), TRC
Codice prodotto. 30009310
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009310 1 mg 1mg
30003862 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30009310 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC2441101MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1000980-60-8
Sinonimo Pyridinium, 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-en-3-yl]methyl]-, inner salt∣Ceftazidime Delta-3-Isomer
Specifica
Formato Neat
Peso molecolare 546.58
Product Type Impurity
Quantità 1 mg
Shipping Condition Room Temperature