missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Deltamethrin, Protein Phosphatase 2B Inhibitor, Solid, 50 mg
Descrizione
- Potent inhibitor: Protein phosphatase 2B inhibitor (IC50 = 0.03 nM)
- Mechanism: Induces neurotoxicity by slowing the opening and closing of Na+ channels
- Purity: >98%
- Molecular Weight: 505.2 Da
- Form: Solid
- Activity: Active in vivo
Specifica
Specifica
| Tampone | 100% deltamethrin |
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Target Molecule | Protein Phosphatase 2B |
| Formulazione | 100% Deltamethrin |
| Quantità | 50 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Protein phosphatase 2B inhibition, Neurotoxicity research |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?