Learn More
Honeywell™ Deltasafe Flame-Retardant M1 Polypropylene Coveralls with Hood
Codice prodotto. 12695743
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12695743 2X-Large Pezzo
12685743 Small Pezzo
11802991 Medium pezzi 25
11812991 Large pezzi 25
11822991 X-Large pezzi 25
12605753 3X-Large Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12695743 Fornitore Honeywell™ N. del fornitore 4571450XXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.69€
    3.76€ / pezzi 1
    Risparmia 0.93€
    19% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Deltasafe Polypropylene Coveralls are breathable, flame-retardant, single-use, non-ventilated protective suits designed to protect against particle contamination and chemical splash. Made of SMMS white polypropylene (60 g/m2) with an elasticated hood, ankles, and wrists.
  • Comfortable with Breathability Equal to a T-Shirt
  • Flame-Retardant and Antistatic Certified (EN 533 and EN 1149-1)
  • M1 and Radioactive Particle Certified (NF P92-507 and EN 1073-2)
  • Protection Level: General Requirements, Type 5 and Type 6 (EN 340, EN 13982-1, and EN 13034), EC Category PPE: 3
  • Recommended Industries: Chemical, Oil and Gas, Nuclear
  • Hazards: Airborne Particulate Contamination, Chemical Splash
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type General Purpose Coveralls
Size 2X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polypropylene
Colore White
Monouso Single-use
Stile della caviglia Elastic
Stile polso Elastic
Tipo di cappa Elastic
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione PPE Directive Category III, Type 5/6
Resistenza Anti-static, Chemicals, Flame, Particle
Certifications/Compliance (Europe) EC Category PPE: 3, EC Certificate: Z2379/0563500/05, EC Attestation
Peso (sistema metrico) 60 g/m2