Learn More
Deltasonamide 2 (TFA), MedChemExpress
Codice prodotto. 16475786
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16475786 100 mg 100mg
16455048 10 mg 10mg
16421287 50 mg 50mg
16407777 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16475786 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY122641B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Deltasonamide 2 TFA is competitive, high affinity PDEδ inhibitor with a Kd of ∼385 pM.
Deltasonamide 2 TFA is competitive, high affinity PDEδ inhibitor with a Kd of ∼385 pM.
Specifica
Materiale o nome chimico Deltasonamide 2 (TFA)
CAS 2235358-74-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H40ClF3N6O6S2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (164.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(S(=O)(N(CC2=CC=C(Cl)C=C2)C3CCCC3)=O)C=C1)(N([C@H]4CC[C@H](N)CC4)CC5=NC(NC)=NC=C5)=O.O=C(O)C(F)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 761.27
Peso formulazione 761.27
Percent Purity 99.65%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only