Learn More
Dembrexine EP Impurity C, Mikromol™
Descrizione
Dembrexine EP Impurity C
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 90-59-5 |
| Nomi componenti o analita | 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H4 Br2 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. C (EP), Dembrexine Imp. C (EP), 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity C, Dembrexine Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H |
| SMILES | Oc1c(Br)cc(Br)cc1C=O |
| IUPAC Name | 3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldehyde |
| Vedi altri risultati |