Learn More
Demeclocycline hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497366
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16497366 100 mg 100mg
16481876 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16497366 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17560
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Demeclocycline hydrochloride is a tetracycline antibiotic; is an antibiotic in the treatment of Lyme disease, acne, and bronchitis.
Demeclocycline hydrochloride is a tetracycline antibiotic
Specifica
Materiale o nome chimico Demeclocycline hydrochloride
CAS 64-73-3
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H22Cl2N2O8
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (199.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (39.90 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])C[C@]3([H])[C@H](O)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4Cl)N.Cl
Molecular Weight (g/mol) 501.31
Peso formulazione 501.31
Percent Purity 95.09%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only