Learn More
Demeclocycline hydrochloride
Artikelnummer. 15455369
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15455369 1 g 1g
15465369 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15455369 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63102.03
 Restricted Item
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 64-73-3 | C21H22Cl2N2O8 | 501.313 g/mol
Demeclocycline hydrochloride is used as an antibiotic related to tetracycline and produced by streptomyces aureofaciens, and used to maintain effective blood levels for longer periods of time, used as a fluorescent bone-labeling agent in bone histomorphometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Demeclocycline hydrochloride is used as an antibiotic related to tetracycline and produced by streptomyces aureofaciens, and used to maintain effective blood levels for longer periods of time, used as a fluorescent bone-labeling agent in bone histomorphometry.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-73-3
Molecular Formula C21H22Cl2N2O8
Molecular Weight (g/mol) 501.313
MDL Number MFCD00082371
InChI Key OAPVUSSHCBRCOL-KBHRXELFSA-N
Synonym demeclocycline hydrochloride, demeclocycline hcl, declomycin, detravis, ledermycine, clortetrin, ledermycin, ledermicina, veraciclina, demeplus
PubChem CID 54686764
IUPAC Name (4S,4aS,5aS,6S,12aR)-7-chloro-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES CN(C)C1C2CC3C(C4=C(C=CC(=C4C(=C3C(=O)C2(C(=C(C1=O)C(=O)N)O)O)O)O)Cl)O.Cl
Spezifikation
Melting Point >245°C (decomposition)
Color Yellow
Quantity 1 g
Beilstein 3849198
Merck Index 14,2886
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 501.32
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Demeclocycline hydrochloride
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.