Learn More
Demecolcine, ≥98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11481621 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11481621 1 mg 1mg
11401631 10 mg 10mg
11411631 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11481621 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219019501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.00€
    40.95€ / 1mg
    Risparmia 2.05€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
CAS: 477-30-5 | Formula: C21H25NO5 | Weight: 371.43 g/mol
Identificatori chimici
CAS 477-30-5
Formula molecolare C21H25NO5
Molecular Weight (g/mol) 371.43
Numero MDL MFCD00075459
InChI Key NNJPGOLRFBJNIW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo demecolcine, colcemid, colchamine, --demecolcine, reichstein's f, colcemide, demecolcin, desmecolcine, santavy's substance f, --colchamine
PubChem CID 220401
ChEBI CHEBI:4393
SMILES CNC1CCC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2C2=CC=C(OC)C(=O)C=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Demecolcine
Nota nome Antineoplastic agent
Colore Yellow
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 1 mg
IUPAC Name 3,4,5,14-tetramethoxy-10-(methylamino)tricyclo[9.5.0.0²,⁷]hexadeca-1(16),2,4,6,11,14-hexaen-13-one
Peso formulazione 371.4
Percent Purity >98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Demecolcine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Demecolcine