Learn More
Demethoxycurcumin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448818
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16448818
Marca: Medchem Express HYN0006
MedChemExpress Demethoxycurcumin(Curcumin II) is a major active curcuminoid; possess anti-inflammatory properties; also exert cytotoxic effects in human cancer cells via induction of apoptosis.
Demethoxycurcumin(Curcumin II) is a major active curcuminoid
Specifica
Materiale o nome chimico Demethoxycurcumin
CAS 22608-11-3
Colore Red
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H18O5
Quantità 10 mg
Sinonimo Curcumin II Desmethoxycurcumin Monodemethoxycurcumin
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (295.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC(/C=C/C1=CC=C(O)C=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2.[(E)].[(E)]
Molecular Weight (g/mol) 338.35
Peso formulazione 338.35
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.