Learn More
Demethyl Benzydamine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30135187
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135187 5 mg 5mg
30132480 2.5 mg 2.50mg
17912135 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135187 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2308105MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39860-97-4
Formula molecolare C18H22ClN3O
Molecular Weight (g/mol) 331.84
Sinonimo N-Methyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine Hydrochloride, 1-Benzyl-3-(3-methylaminopropoxy)-1H-indazole Monohydrochloride;
SMILES CNCCCOC1=NN(C2=CC=CC=C21)CC3=CC=CC=C3.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Demethyl Benzydamine Hydrochloride
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H21N3O.ClH/c1-19-12-7-13-22-18-16-10-5-6-11-17(16)21(20-18)14-15-8-3-2-4-9-15;/h2-6,8-11,19H,7,12-14H2,1H3;1H