Learn More
Demethyl Chlorpromazine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30137224
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137224 25 mg 25mg
18061950 5 mg 5mg
18090540 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137224 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD23083525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3953-65-9
Formula molecolare C16 H17 Cl N2 S . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 341.3
Sinonimo 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
IUPAC Name 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Specifica
Materiale o nome chimico Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H17ClN2S.ClH/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19;/h2-3,5-8,11,18H,4,9-10H2,1H3;1H
Peso formulazione 340.0568