Learn More
Demethyltetracycline (>90%), TRC
Codice prodotto. 30134368
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134368 1 g 1g
30004886 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134368 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2311151G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 987-02-0
Formula molecolare C21 H22 N2 O8
Molecular Weight (g/mol) 430.41
Sinonimo 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo- (6CI,8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-, [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, 4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, CL 22415, Demecycline, Demethyltetracycline, Floricina
IUPAC Name (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide
SMILES CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3[C@H](O)c4cccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Demethyltetracycline
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C21H22N2O8/c1-23(2)14-9-6-8-12(16(26)11-7(15(8)25)4-3-5-10(11)24)18(28)21(9,31)19(29)13(17(14)27)20(22)30/h3-5,8-9,14-15,24-25,27-28,31H,6H2,1-2H3,(H2,22,30)/t8-,9-,14-,15+,21-/m0/s1
Peso formulazione 430.1376