Learn More
Demeton-O, TRC
Codice prodotto. 18082550
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18082550 25 mg 25mg
30040415 100 mg 100mg
18001060 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18082550 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD23149825MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-03-3
Formula molecolare C8 H19 O3 P S2
Molecular Weight (g/mol) 258.34
Sinonimo S-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethylphosphorothioate, Demetone-O
IUPAC Name diethoxy-(2-ethylsulfanylethoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
SMILES CCOP(=S)(OCC)OCCSCC
Specifica
Materiale o nome chimico Demeton-O
Note sul grado di purezza GC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H19O3PS2/c1-4-9-12(13,10-5-2)11-7-8-14-6-3/h4-8H2,1-3H3
Peso formulazione 258.0513
Percent Purity >95%