Learn More
Demeton-S Sulfone, TRC
Codice prodotto. 30137072
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30137072 100 mg 100mg
18011940 5 mg 5mg
18072850 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137072 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD231385100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2496-91-5
Formula molecolare C8 H19 O5 P S2
Molecular Weight (g/mol) 290.34
Sinonimo Ethanethiol, 2-(ethylsulfonyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Demeton sulfone, Demeton thiol sulfone, Demeton-S sulfone, Isosystox sulfone, O,O-Diethyl S-[2-(ethylsulfonyl)ethyl] phosphorothioate
IUPAC Name 1-diethoxyphosphorylsulfanyl-2-ethylsulfonylethane
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCCS(=O)(=O)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Disulfoton-oxon-sulfon
Nomi componenti o analita Disulfoton-oxon-sulfon
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C8H19O5PS2/c1-4-12-14(9,13-5-2)15-7-8-16(10,11)6-3/h4-8H2,1-3H3
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 100 mg
Peso formulazione 290.0412