Learn More
Demeton-S Sulfoxide, TRC
Codice prodotto. 30137887
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137887 25 mg 25mg
18060550 10 mg 10mg
18034040 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137887 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD23139025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2496-92-6
Formula molecolare C8 H19 O4 P S2
Molecular Weight (g/mol) 274.34
Sinonimo Phosphorothioic acid, O,O-diethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] ester, Ethanethiol, 2-(ethylsulfinyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Demeton-S sulfoxide, Isosystox sulfoxide, O,O-Diethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] phosphorothioate, Systox sulfoxide
IUPAC Name 1-diethoxyphosphorylsulfanyl-2-ethylsulfinylethane
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCCS(=O)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Demeton-S Sulfoxide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H19O4PS2/c1-4-11-13(9,12-5-2)14-7-8-15(10)6-3/h4-8H2,1-3H3
Peso formulazione 274.0462
Percent Purity >95%