Learn More
Demoxepam, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Demoxepam |
| CAS | 963-39-3 |
| Formula molecolare | C15 H11 Cl N2 O2 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 7-Chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide, Oxazepam Imp. E (EP), Demoxepam, Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. A (EP) |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(10-4-2-1-3-5-10)18(20)9-14(19)17-13/h1-8H,9H2,(H,17,19) |
| SMILES | [O-][N+]1=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc3NC(=O)C1 |
| IUPAC Name | 7-chloro-4-oxido-5-phenyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-4-ium-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 286.71 |
| Peso formulazione | 286.0509 |