Learn More
Emma Safety Footwear Dempo Safety Shoes
Codice prodotto. 15998791
Cambia vista
Click to view available options
Size:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Dimensione della confezione:
1 paio
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15998791 44 1 paio
15928791 37 1 paio
15938791 38 1 paio
15948791 39 1 paio
15958791 40 1 paio
15968791 41 1 paio
15978791 42 1 paio
15988791 43 1 paio
15908801 45 1 paio
15918801 46 1 paio
15928801 47 1 paio
15938801 48 1 paio
15948801 49 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 15998791 Fornitore Emma Safety Footwear N. del fornitore MM58384844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.10€
    119.70€ / 1 paia
    Risparmia 71.40€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 22-10-2026
Extreme safety in extreme temperatures. Easy on/off slip-on lightweight leather boot with a double density rubber-PU sole. The Nitrile rubber outsole repels corrosive chemicals and substances, even liquid, molten metals. Heat resistant up to 300°C.
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Full grain leather construction
  • GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
  • Sanitized
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 20345:2011
Colore Black
Progettazione Dempo
Materiale rivestimento interno Hydro-Tec™ Sanitized Silver lined tongue
Materiale Leather
Size 44
Materiale dello zoccolo Steel