Learn More
Denatonium benzoate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16408646
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16408646 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16408646 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1146
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Denatonium benzoate (THS-839) is the most bitter chemical compound known,used as aversive agents (bitterants) to prevent inappropriate ingestion.
Denatonium benzoate (THS-839) is the most bitter chemical compound known,used as aversive agents (bitterants) to prevent inappropriate ingestion.
Specifica
Materiale o nome chimico Denatonium benzoate
CAS 3734-33-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H34N2O3
Quantità 100 mg
Sinonimo THS-839
Informazioni di solubilità H2O : 20 mg/mL (44.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (44.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC[N+](CC)(CC(NC1=C(C)C=CC=C1C)=O)CC2=CC=CC=C2.O=C([O-])C3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 446.58
Peso formulazione 446.58
Percent Purity 99.84%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only