Learn More
Dengue Virus 2 Envelope Antibody (144), Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18609688 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18609688 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18609688 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP305828APC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Dengue Virus 2 Envelope Monoclonal specifically detects Dengue Virus 2 Envelope in Virus samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Dengue Virus 2 Envelope
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 144
Coniugato APC
Diluizione Western Blot, ELISA
Alias gene Dengue 2 envelope;Dengue envelope;envelope protein, Envelope protein E
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Product Type Antibody
Forma Purified
Linea di prodotti Novus