Learn More
Denhardt' Reagent (50X Solution/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10081353
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10081353 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10081353 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP5155
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Absorbance 0.60 to 0.80 AU at 278nm
Materiale o nome chimico Denhardt's Reagent
Colore Colorless
Nota nome 50X Solution
CAS 26873-85-8, 9003-39-8, 9048-46-8
Punti di ebollizione 100°C
Punto di fusione 0°C
Grado Biologia molecolare
Concentration or Composition (by Analyte or Components) <1% each of Ficoll™, Polyvinylpyrrolidone, and Bovine Albumin; and Water. Each 5mL of 50X Solution contains 50mg each of Ficoll™, Polyvinylpyrrolidone, and Bovine Albumin.
Imballaggio Amber Glass
Gravità specifica Report (at 25°C)
pH 5 to 7
Quantità 5 mL
Forma fisica Liquid