Learn More
Thermo Scientific™ Dense Storage Racks for Chest ULTs and Cryo Storage
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
A convenient, streamlined process to maximize sample storage in your laboratory. Thermo Scientific™ Dense Storage Racks for Chest ULTs and Cryo Storage are designed to hold tubes ranging from 200μL up to 5.0μL, offering maximized sample storage capacity for ultra-low chest freezers and large-capacity cryogenic freezers.
- La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
Specifica
Specifica
| Descrizione | Racks for Tubes (cryogenic and ultra-low chest freezers) |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Silver |
| Capacità | Plates |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 11 |
| Forma | Rettangolare |
| Sovrapponibile | Yes |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Matrix 1 mL Screw-top Tubes |
| Vedi altri risultati |