Learn More
Alla France™ Density Hydrometer
Description
- Density Hydrometers (g/mL)
- ISO, BS, DIN, NF... MRA Traceable
- General Purpose at 20°C
- Reading below meniscus
- Systematically delivered with a Traceability and Conformity Certificate
- On request, can be supplied with "EU" Traceable Calibration Certificate or "EO" Official Calibration Certificate
- Calibrated according to the following surface tensions:
- from 0.600 to 1.000 g/mL= 16 at 35 mN/m (low tension)
- from 1.000 to 1.300 g/mL= 55 mN/m (medium tension)
- from 1.300 to 2.000 g/mL= 75 mN/m (high tension)
Specifications
Specifications
| Quantity | 1Each |
| Type | Density Hydrometer |
| Accuracy | ±0.0005g/mL |
| Length (Metric) | 335 mm |
| Specific Gravity Range | 0.800 to 0.850 g/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?