Learn More
Brannan™ BS718 Density Hydrometers
Codice prodotto. 12829207
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo Baumé:
0.85 to 0.90 g/mL
0.90 to 0.95 g/mL
1.30 to 1.35 g/mL
1.30 to 1.40 g/mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo Baumé Dimensione della confezione
12829207 1.30 to 1.40 g/mL Pezzo
12801488 0.85 to 0.90 g/mL Pezzo
31488172 0.90 to 0.95 g/mL -
12899187 1.30 to 1.35 g/mL Pezzo
32178833 1.30 to 1.35 g/mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12829207 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 10/407/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.95€
    14.76€ / pezzi 1
    Risparmia 5.19€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Shot loaded density hydrometers for a variety of surface tension ranges.
Shot loaded density hydrometers for surface tension 0.700 to 0.750g/mL
  • Shot loaded
  • Length 190 mm
  • Scale subdivision 0.002
  • Accuracy ±0.002 g/mL
Specifica
Quantità 1 Ea.
Tipo Density Hydrometer
Incrementi 0.002 g/mL
Certificazione/Conformità UKAS
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Content And Storage 20°C
Intervallo Baumé 1.30 to 1.40 g/mL
Da utilizzare con (applicazione) Specific Gravity Measurement
Intervallo di gravità specifica 1.3 to 1.4 g/mL