Learn More
Brannan™ BS718 Density Hydrometers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 31488172
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo Baumé:
0.85 to 0.90 g/mL
0.90 to 0.95 g/mL
1.30 to 1.35 g/mL
1.30 to 1.40 g/mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo Baumé unitSize
31488172 0.90 to 0.95 g/mL -
12801488 0.85 to 0.90 g/mL Pezzo
12899187 1.30 to 1.35 g/mL Pezzo
12829207 1.30 to 1.40 g/mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 31488172 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 10/336/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.75€
    87.07€ / pezzi 5
    Risparmia 7.68€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Shot loaded density hydrometers for a variety of surface tension ranges.
Shot loaded density hydrometers for surface tension 0.700 to 0.750g/mL
  • Shot loaded
  • Length 190 mm
  • Scale subdivision 0.002
  • Accuracy ±0.002 g/mL
Specifica
Quantità 1 Ea.
Tipo Density Hydrometer
Incrementi 0.001 g/mL
Certificazione/Conformità UKAS
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm
Content And Storage 20°C
Intervallo Baumé 0.90 to 0.95 g/mL