Learn More
Hecht Karl™ Density Hydrometer
Codice prodotto. 10368741
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo Baumé:
1.000 to 1.060 g/cm3
1.000 to 1.100 g/cm3
1.300 to 1.400 g/cm3
1.400 to 1.500 g/cm3
Lunghezza (sistema metrico):
16 cm
30 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo Baumé Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10368741 1.300 to 1.400 g/cm3 30 cm Pezzo
10074091 1.000 to 1.060 g/cm3 16 cm Pezzo
10185821 1.000 to 1.100 g/cm3 30 cm Pezzo
10094011 1.400 to 1.500 g/cm3 30 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10368741 Fornitore Hecht Karl™ N. del fornitore 46012008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.99€
    33.86€ / pezzi 1
    Risparmia 17.13€
    33% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-02-2027
Density hydrometers for measuring the relative density of liquids.
  • Ranges up to 1.000 g/cm3 are for liquids lighter than water
  • Ranges from 1.000 to 2.000 g/cm3 are for liquids heavier than water
Specifica
Quantità 1 Ea.
Tipo Density Hydrometer
Incrementi 0.001 g/cm3
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Intervallo Baumé 1.300 to 1.400 g/cm3
Temperature of Standardization 20°C