Learn More
Density Standard, 1.0301g/mL at 20°C, Reagecon™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Specifica
Quantità | 100 mL |
Certificato di analisi | ASTM D1480-12 |
Densità | 1.0301g/mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- DENSITY STANDARD 1.0301g/ml @ 20°C
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P330-Sciacquare la bocca.
- P361 + P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: pentanol isomers