Learn More
Density Standard Quality Range 0.7893 g/mL at 20°C, Reagecon
BIOPHARMA
Manufactured and tested in accordance with ASTM D4052 for testing of density or relative density (specific and API gravity).
Marca:  Reagecon DEN20080
Codice prodotto. 12842513
  • 58.35€ / 100mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Density reference standard, density reference material
  • Tested by vibrational densitometer and can be used as a calibration or control standard for density measurement by vibrational or hydrometer (specific gravity) based techniques.
  • Reagecon holds ISO 17025 Accreditation for testing density standards using vibrational densitometers (INAB Ref: 264T).
  • The product is prepared gravimetrically on a weight/weight basis.
  • Both solute and solvent are weighed on a balance calibrated by OIML traceable weights.
  • Reagecon holds ISO 17025 Accreditation for calibration of laboratory balances (INAB Ref: 265C).
  • The resulting Balance Certificate of Calibration is issued in accordance with the requirements of ISO/IEC 17025.
  • The density of the product is established and certified using high performance calibrated vibrational densitometers.
  • High accuracy (± 0.001642 g/mL)
Specifica
Specifica
Amber glass Winchester bottle
100 mL
Liquid
0.7893 g/mL at 20°C (±0.001642)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: dodecane, toluene