Learn More
Density Standards (20 °C), Paragon Scientific™
Codice prodotto. 13420499
Cambia vista
Click to view available options
Densità:
0.6597 g/mL (20°C)
0.7264 g/mL (20°C)
0.7788 g/mL (20°C)
0.8383 g/mL (20°C)
0.8556 g/mL (20°C)
0.8708 g/mL (20°C)
0.9376 g/mL (20°C)
0.9817 g/mL (20°C)
1.0257 g/mL (20°C)
1.0677 g/mL (20°C)
1.1258 g/mL (20°C)
1.1917 g/mL (20°C)
1.2849 g/mL (20°C)
1.6226 g/mL (20°C)
Dimensione della confezione:
60mL
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Densità Dimensione della confezione
13420499 0.8556 g/mL (20°C) 60mL
13480489 0.6597 g/mL (20°C) 60mL
13470489 0.7264 g/mL (20°C) 60mL
13490489 0.7788 g/mL (20°C) 60mL
13400499 0.8383 g/mL (20°C) 60mL
13450499 0.8708 g/mL (20°C) 60mL
13440499 0.9376 g/mL (20°C) 60mL
13430499 0.9817 g/mL (20°C) 60mL
13460499 1.0257 g/mL (20°C) 60mL
13490499 1.0677 g/mL (20°C) 60mL
13480499 1.1258 g/mL (20°C) 60mL
13400509 1.1917 g/mL (20°C) 60mL
13410509 1.2849 g/mL (20°C) 60mL
13420509 1.6226 g/mL (20°C) 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 13420499 Fornitore Paragon Scientific N. del fornitore DEN2005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.20€
    69.92€ / 60mL
    Risparmia 19.28€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 20°C
  • Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Certified in accordance with primary level ASTM D1480 methodology
  • Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols.
  • Supplied in tamper evident packaging (please refer to standard for shelf life).
  • Manufactured in the United Kingdom and available from stock for immediate dispatch
Specifica
Densità 0.8556 g/mL (20°C)
Quantità 60 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DEN20-05
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
Nominal values quoted