Learn More
Density Standards (20 °C), Paragon Scientific™
Codice prodotto. 13430499
Cambia vista
Click to view available options
Densità:
0.6597 g/mL (20°C)
0.7264 g/mL (20°C)
0.7788 g/mL (20°C)
0.8383 g/mL (20°C)
0.8556 g/mL (20°C)
0.8708 g/mL (20°C)
0.9376 g/mL (20°C)
0.9817 g/mL (20°C)
1.0257 g/mL (20°C)
1.0677 g/mL (20°C)
1.1258 g/mL (20°C)
1.1917 g/mL (20°C)
1.2849 g/mL (20°C)
1.6226 g/mL (20°C)
Dimensione della confezione:
60mL
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Densità Dimensione della confezione
13430499 0.9817 g/mL (20°C) 60mL
13480489 0.6597 g/mL (20°C) 60mL
13470489 0.7264 g/mL (20°C) 60mL
13490489 0.7788 g/mL (20°C) 60mL
13400499 0.8383 g/mL (20°C) 60mL
13420499 0.8556 g/mL (20°C) 60mL
13450499 0.8708 g/mL (20°C) 60mL
13440499 0.9376 g/mL (20°C) 60mL
13460499 1.0257 g/mL (20°C) 60mL
13490499 1.0677 g/mL (20°C) 60mL
13480499 1.1258 g/mL (20°C) 60mL
13400509 1.1917 g/mL (20°C) 60mL
13410509 1.2849 g/mL (20°C) 60mL
13420509 1.6226 g/mL (20°C) 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 13430499 Fornitore Paragon Scientific N. del fornitore DEN2008
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-10-2026
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 20°C
  • Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Certified in accordance with primary level ASTM D1480 methodology
  • Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols.
  • Supplied in tamper evident packaging with a 2 year shelf life.
  • Fully traceable to international standards.
  • Supplied with MSDS.
  • Tamper evident security packaging.
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Densità 0.9817 g/mL (20°C)
Certificazione/Conformità ISO 17025, UKAS ISO 17034
Quantità 60 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Density Standard (20 °C)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Nominal values quoted