Learn More
Deoxy Corticosterone Acetate, TRC
Codice prodotto. 30353411
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30353411 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30353411 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD23259510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Deoxycorticosterone acetate
CAS 56-47-3
Formula molecolare C23 H32 O4
Quantità 10 g
Sinonimo Desoxycortone acetate, 3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl acetate, 11-Deoxycorticosterone, acetate, Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-hydroxy-, acetate, 11-Deoxycorticosterone 21-acetate, 11-Desoxycorticosterone acetate, 21-Acetoxy-3,20-diketopregn-4-ene, 21-Acetoxypregn-4-en-3,20-dione, 21-Acetoxypregn-4-ene-3,20-dione, 21-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-acetate, 21-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione acetate, 21-Hydroxyprogesterone 21-acetate, 4-Pregnene-3,20-dione 21-acetate, 4-Pregnene-3,20-dione-21-ol acetate, Arcort, Bio-Corten, Cortacet, Cortate, Cortenil, Cortesan, Cortexone acetate, Cortifar, Cortigen, Cortinaq, Cortiron, Cortivis, Cortixyl, DCA, DOC acetate, DOCA, Decorten, Decortin, Decosteron, Decosterone, Decostrate, Deoxycorticosterone 21-acetate, Deoxycorticosterone acetate, Descorterone, Descotone, Desoxycorticosterone acetate, Desoxycortone acetate, Dorcostrin, Doxo, Doxycamon, Krinocorts, NSC 9567, Ocriten, Ocritena, Percorten, Percotol, Primocort, Primocortan, Sincortex, Steraq, Syncort, Syncorta, Syncortyl, Unidocan
InChI Formula InChI=1S/C23H32O4/c1-14(24)27-13-21(26)20-7-6-18-17-5-4-15-12-16(25)8-10-22(15,2)19(17)9-11-23(18,20)3/h12,17-20H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19-,20+,22-,23-/m0/s1
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC Name [2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 372.5
Peso formulazione 372.2301