Learn More
Deoxy Donepezil Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30364601
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30364601 50 mg 50mg
30360425 25 mg 25mg
30352848 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30364601 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD23262550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1034439-57-0
Formula molecolare C24 H31 N O2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 401.97
IUPAC Name 1-benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine;hydrochloride
SMILES Cl.COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)Cc2cc1OC
Specifica
Materiale o nome chimico Deoxy Donepezil Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H31NO2.ClH/c1-26-23-15-21-13-20(14-22(21)16-24(23)27-2)12-18-8-10-25(11-9-18)17-19-6-4-3-5-7-19;/h3-7,15-16,18,20H,8-14,17H2,1-2H3;1H
Peso formulazione 401.2122
Percent Purity >95%