Learn More
Deoxy Epinephrine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30005429
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
100mg
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30005429 250 mg 250mg
30008376 2.5 g 2.50g
30004169 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30005429 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD232920250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-32-8
Formula molecolare C9 H13 N O2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 203.67
Sinonimo 1,2-Benzenediol, 4-[2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Pyrocatechol, 4-[2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (8CI), 3,4-Dihydroxyphenylethylmethylamine hydrochloride, 4-(2-Methylaminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride, 4-(2-Methylaminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, Deoxyepinephrine hydrochloride, Ephinine hydrochloride, Epinine hydrochloride, Methyl[β-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl]amine hydrochloride, Methyldopamine hydrochloride, N-Methyldopamine hydrochloride
IUPAC Name 4-[2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol;hydrochloride
SMILES Cl.CNCCc1ccc(O)c(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico Deoxy Epinephrine hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-5-4-7-2-3-8(11)9(12)6-7;/h2-3,6,10-12H,4-5H2,1H3;1H
Peso formulazione 203.0713
Percent Purity >95%